Läs mer
Kromolynnatriumsalt, 98 %
Produktkod. 15436739
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15436739 1 g 1g
15446739 5 g 5g
15456739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15436739 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J65122.03
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Mastcellsstabilisator som förhindrar frisättning av histamin från mastceller | CAS: 15826-37-6 | C23H14Na2O11 | 512,33 g/mol
Cromolyn natriumsalt används som en mastcellsstabilisator som förhindrar frisättning av histamin och andra pro-inflammatoriska mediatorer från mastceller. Cromolynnatriumsalt används som ett kemopreventivt medel och ett antiinflammatoriskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Cromolyn natriumsalt används som en mastcellsstabilisator som förhindrar frisättning av histamin och andra pro-inflammatoriska mediatorer från mastceller. Cromolynnatriumsalt används som ett kemopreventivt medel och ett antiinflammatoriskt medel.
Löslighet Löslig
i vatten till 100mg/ml
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15826-37-6
Molekylformel C23H14Na2O11
Molekylvikt (g/mol) 512.33
MDL-nummer MFCD00057744
InChI-nyckel VLARUOGDXDTHEH-UHFFFAOYSA-L
Synonym cromolyn sodium, sodium cromoglycate, disodium cromoglycate, sodium cromoglicate, sodium cromolyn, gastrocrom, nasalcrom, cromoglycate disodium, natrium cromoglicat, lomudal
PubChem CID 27503
ChEBI CHEBI:128458
LEDER [Na+].[Na+].OC(COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O)COC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Cromolyn sodium salt
Färg Vitt till gult
Kvantitet 1 g
Merck Index 14,2590
Löslighetsinformation Soluble in water to 100mg/ml
IUPAC-namn dinatrium;5-[3-(2-karboxylat-4-oxokromen-5-yl)oxi-2-hydroxipropoxi]-4-oxokromen-2-karboxylat
Formel vikt 512.33
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.