Läs mer
Kromolynnatriumsalt, 98 %
Descripción
Cromolyn natriumsalt används som en mastcellsstabilisator som förhindrar frisättning av histamin och andra pro-inflammatoriska mediatorer från mastceller. Cromolynnatriumsalt används som ett kemopreventivt medel och ett antiinflammatoriskt medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Cromolyn natriumsalt används som en mastcellsstabilisator som förhindrar frisättning av histamin och andra pro-inflammatoriska mediatorer från mastceller. Cromolynnatriumsalt används som ett kemopreventivt medel och ett antiinflammatoriskt medel.
Löslighet Löslig
i vatten till 100mg/ml
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
Especificaciones
Especificaciones
| Kemiskt namn eller material | Cromolyn sodium salt |
| Färg | Vitt till gult |
| Kvantitet | 25 g |
| Merck Index | 14,2590 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten upp till 100 mg/ml |
| IUPAC-namn | dinatrium-5-{3-[(2-karboxylat-4-oxo-4H-kromen-5-yl)oxi]-2-hydroxipropoxi}-4-oxo-4H-kromen-2-karboxylat |
| Formel vikt | 512.33 |
| Procent renhet | 98% |
| Fysisk form | Pulver |
Seguridad y manipulación
- Cromolyn sodium salt
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Cromolyn sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.