missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Cropropamide 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cropropamide |
| CAS | 633-47-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Cropropamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H24 N2 O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propylcrotonamide, Propylbutamide |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+ |
| LEDER | CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?