Läs mer
Cropropamide, LoGiCal
Produktkod. 30457398
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457398 10 mg
1 options
Produktkod. 30457398 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0661.00
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cropropamide
CAS 633-47-6
Analyt- eller komponentnamn Cropropamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H24 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-[1-[(Dimethylamino)carbonyl]propyl]-N-propyl-2-butenamide, N-[1-(dimethylcarbamoyl)propyl]-N-propylcrotonamide, Propylbutamide
InChI formel InChI=1S/C13H24N2O2/c1-6-9-12(16)15(10-7-2)11(8-3)13(17)14(4)5/h6,9,11H,7-8,10H2,1-5H3/b9-6+
Lösningstyp Neat
LEDER CCCN(C(CC)C(=O)N(C)C)C(=O)\C=C\C
IUPAC-namn 2-[[(E)-but-2-enoyl]-propylamino]-N,N-dimethylbutanamide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 240.34
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 240.1838 g/mol