Beskrivning
- Med korsvisp, baffelplattor, 240 mm filterslang och uppsamlingskärl
- 3-fasmotor med frekvensomformare
- Lämplig för batchvis drift av större kvantiteter
- Justerbar hastighet för olika applikationer
- Definierad slutlig finhet på grund av bottensilar med öppningsstorlekar från 0,12 - 10 mm
- Enkel rengöring tack vare utbytbar push-fit slipinsats, rotor och sil
- Brett utbud av tillbehör inklusive olika uppsamlings- och matningssystem, rotorer och siktar
- Elektrisk motorbroms
- Centrallåsanordning
- Tillval cyklon tillgänglig
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 700 x 600 x 1200 mm |
| Elektriska krav | 200/240 V, 50/60 Hz |
| Inkluderar | Baffelplattor i härdat stål |
| Material | Gjutjärn |
| Fas | 1-fas anslutning |
| Hastighet | 2000 till 4000 rpm |