Läs mer
MULTIROIR Cross Divider för Euro Bin
Färg:
Grå
Beskrivning
- Tväravdelare för eurofack
- 360 x 150 mm
- 3 mm tjocklek
- Polypropenkonstruktion
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bin-avdelare |
| Material | Polypropen |
| Färg | Grå |
| Form | Rektangulär |
| Längd (metrisk) | 360 mm |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |