Läs mer
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 1
Produktkod. 11319981 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319981 25 g 25g
11389971 100 g Varje
14801611 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11319981 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17044801
Cytodex 1 är en mikrobärare för allmänt ändamål. Den är särskilt lämplig för de flesta etablerade cellinjer och för produktion av virus eller cellprodukter från kulturer av primära celler och normala diploida cellstammar. Mikrobärarodling är en teknik som möjliggör praktisk högutbyteodling av förankringsberoende celler. Cytodex har utvecklats speciellt för odling av ett brett spektrum av djurceller i odlingsvolymer från några milliliter till mer än sextusen liter. Använder Cytodex i enkla suspensionsodlingssystem ger utbyten av flera miljoner celler per milliliter. Bildad genom att ersätta en tvärbunden dextranmatris med positivt laddade DEAE-grupper fördelade genom matrisen, är en mikrobärare för allmänt bruk.
  • Mikrobärare för allmänt bruk för de flesta etablerade, förankringsberoende cellinjer.
  • Innehåller positiva laddningar genom hela den mikroporösa matrisen.
  • Transparent för enkel mikroskopisk undersökning av fästa celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cytodex 1
Kvantitet 25 g
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.