Läs mer
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 1
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
100 g
25 g
500 g
Förpackningsstorlek:
25g
500g
Varje
Beskrivning
Cytodex 1 är en mikrobärare för allmänt ändamål. Den är särskilt lämplig för de flesta etablerade cellinjer och för produktion av virus eller cellprodukter från kulturer av primära celler och normala diploida cellstammar. Mikrobärarodling är en teknik som möjliggör praktisk högutbyteodling av förankringsberoende celler. Cytodex har utvecklats speciellt för odling av ett brett spektrum av djurceller i odlingsvolymer från några milliliter till mer än sextusen liter. Använder Cytodex i enkla suspensionsodlingssystem ger utbyten av flera miljoner celler per milliliter. Bildad genom att ersätta en tvärbunden dextranmatris med positivt laddade DEAE-grupper fördelade genom matrisen, är en mikrobärare för allmänt bruk.
- Mikrobärare för allmänt bruk för de flesta etablerade, förankringsberoende cellinjer.
- Innehåller positiva laddningar genom hela den mikroporösa matrisen.
- Transparent för enkel mikroskopisk undersökning av fästa celler.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cytodex 1 |
| Kvantitet | 100 g |
| Innehåll och lagring | Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme. |