Läs mer
Cytiva Cross Linked Dextran Matrix Cytodex 3
Produktkod. 11399971 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399971 100 g Varje
11329981 10 g Varje
11309981 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399971 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17048502
 Begränsad artikel
I lager
Cytodex 3, bildad genom att kemiskt koppla ett tunt lager av denaturerat kollagen till den tvärbundna dextranmatrisen, är den mikrobärare som väljs för celler som kan vara svåra att odla in vitro. Mikrobärarodling är en teknik som möjliggör praktisk högutbyteodling av förankringsberoende celler. Cytodex har utvecklats speciellt för odling av ett brett spektrum av djurceller i odlingsvolymer från några milliliter till mer än sextusen liter. Använder Cytodex i enkla suspensionsodlingssystem ger utbyten av flera miljoner celler per milliliter. Bildad genom att ersätta en tvärbunden dextranmatris med positivt laddade DEAE-grupper fördelade genom matrisen, är en mikrobärare för allmänt bruk.
  • Designad för odling av primära celler eller de med en epiteloid morfologi, speciellt celler med låg pläteringseffektivitet eller differentierade eller känsliga celltyper som normalt är svåra att odla, t.ex. hepatocyter, endokrina celler.
  • Innehåller ett lager av syradenaturerat svinkollagen (gelatin) på ytan av den mikroporösa matrisen.
  • Designad för att ge skördade celler med högsta livsduglighet.
  • Transparent för enkel mikroskopisk undersökning av fästa celler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cytodex 3
Kvantitet 100 g
Innehåll och lagring Förvara i originalförpackning skyddad från direkt solljus på ett torrt, svalt och välventilerat utrymme.