Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Beskrivning
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. De PTFE-belagda magnetomrörarna är stabila för många allmänna applikationer. Stängerna är korsformade för förbättrad omrörningsverkan.
- Stable, general-purpose magnetic stirrer
- Provides a deep, quiet vortex even at relatively high speeds
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance, Certificate of Analysis, Product Data Sheet, Material Safety Data Sheet (MSDS) |
| Färg | White |
| Beskrivning | PTFE encapsulated Alnico V magnet core |
| Mått (L x B x H) | 30 x 30 x 10 mm |
| För användning med (utrustning) | Containers & Vessels / Stirrer Hot Plates |
| Höjd (metrisk) | 10mm |
| Längd (engelska) | 1.25 in. |
| Bredd (engelska) | 1.25 in. |
| Bredd (metrisk) | 30mm |
| Visa mer |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion