Läs mer
Fisherbrand™ PTFE magnetisk omrörarstång, korsformad
Produktkod. 16255791 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
10 x 10 x 5 mm
20 x 20 x 8 mm
25 x 25 x 9 mm
30 x 30 x 10 mm
38 x 38 x 11 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
16255791 25 x 25 x 9 mm Paket med 10
11898932 10 x 10 x 5 mm Paket med 10
11521983 10 x 10 x 5 mm Paket med 5
11808942 20 x 20 x 8 mm Paket med 5
11828942 30 x 30 x 10 mm Paket med 5
16275791 38 x 38 x 11 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16255791
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd med behållare, kärl, omrörare och omrörande varma plattor. De PTFE-belagda magnetomrörarna är stabila för många allmänna applikationer. Stängerna är korsformade för förbättrad omrörningsverkan.
  • Stabil, generell magnetomrörare
  • Ger en djup, tyst virvel även vid relativt höga hastigheter
  • Autoklaveringsbar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse, analyscertifikat, produktdatablad, materialsäkerhetsdatablad (MSDS)
Färg Vitt
Beskrivning PTFE inkapslad Alnico V magnetkärna
Mått (L x B x H) 25 x 25 x 9 mm
För användning med (utrustning) Behållare& Kärl / Omrörare heta plattor
Höjd (metrisk) 9mm
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25mm
Beläggning PTFE
Diameter (metrisk) 9 mm
Längd (metrisk) 25 mm
Material PTFE
Kvantitet 5/Pk.
Form Korsa
Typ Omrörningsbar