Läs mer
Thermo Scientific™ Tillbehörspaket för korsflödesfiltrering
Produktkod. 18031663 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kvantitet:
Each
Produktkod. 18031663
Brand: Thermo Scientific™ A57937
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Crossflow Filtration Accessory Pack innehåller alla nödvändiga komponenter inklusive matningsledningen, returledningen, filtratledningen och tryckmätaren.
Tillbehörspaketet innehåller:
• Matningslinje
• Returlinje
• Filtrera linje
• Tryckmätare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Disponibel Reusable
För användning med (utrustning) Filtration Systems
Material PVC, Polypropylene, Stainless Steel
Sterilitet Non-sterile
Inkluderar Feed line, return line, filtrate line, and pressure gauge
Kvantitet Each
Lämplig för ändamålet Certified Quality