Beskrivning
För att filtrera provvolymer större än 3 liter (upp till 6 liter), kan två Pierce Crossflow-filtreringskassetter anslutas med hjälp av Y-anslutningstillbehöret, som levereras med lämpliga slangstorlekar och kopplingar. Slangstorleken som krävs för att ansluta kassetterna är 16, medan storleken som behövs för pumpen är 15. En pumphöjd på 15 krävs för parallellkörning av två kassetter.
• Två kassetter behövs för att bearbeta provvolymer från 3 6 –L.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Material | PVC |
| Total längd (engelska) | 4 ft. |
| Total längd (metrisk) | 122 cm |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Trådstorlek | Connects size 15 hose to two size 16 hoses |
| Produkttyp | Plastic Hose Connection |