Läs mer
Notrax Crossrib Sof-Tred™ Dyna-Shield™ Varva med breda ribbor från sida till sida, grå
Produktkod. 17722058
Change view
Mått (L x B):
91 x 60 cm
150 x 91 cm
1830 x 60 cm
1830 x 91 cm
1830 x 122 cm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17722058 150 x 91 cm
17702058 91 x 60 cm
17742048 1830 x 60 cm
17762048 1830 x 91 cm
17782048 1830 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17722058 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 406S0035GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1649.42 SEK
    1341.98 SEK / Paket med 1
    Save 307.44 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Notrax Crossrib Sof-Tred™ - Exceptionell arbetskomfort tack vare 12,7 mm tjock specialformulerad blandning. Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl.
  • Exceptionell arbetskomfort tack vare 127 mm tjock specialformulerad blandning
  • Skyddande lager av exklusiva Dyna-Shield™ förlänger livslängden med 50 % jämfört med vanlig mikrocellulär vinyl med stöd av oberoende laboratorietester
  • Breda ribbor från sida till sida ger dragkraft och lätt att sopa rent
  • Finns med gula kanter längs sidorna för att uppfylla OSHA-koden 1910-144
  • Alla fyra sidorna är fasade och förseglade för att minimera snubbelriskerna
Specifikationer
Mått (L x B) 150 x 91 cm
Färg Grå
Längd (engelska) 59 tum.
Längd (metrisk) 150 cm
Material Mikrocellulär vinyl
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm