Läs mer
MedChemExpress Crosstide
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 95.7% |
| CAS | 171783-05-4 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvikt (g/mol) | 1164.23 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | H2O : ≥ 50 mg/mL (42.95 mM) |