missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Crotamiton, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30310386
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310386 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30310386 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC11754000

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Crotamiton
CAS 483-63-6
Analyt- eller komponentnamn Crotamiton
Frakt skick +20°C
Molekylformel C13 H17 N O
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym Crotamiton, N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
InChI formel InChI=1S/C13H17NO/c1-4-8-13(15)14(5-2)12-10-7-6-9-11(12)3/h4,6-10H,5H2,1-3H3
LEDER CCN(C(=O)C=CC)c1ccccc1C
IUPAC-namn N-ethyl-N-(2-methylphenyl)but-2-enamide
Molekylvikt (g/mol) 203.28
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 203.131 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.