Läs mer
Crotethamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crotethamide |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22N2O2/c1-6-9-11(15)14(8-3)10(7-2)12(16)13(4)5/h6,9-10H,7-8H2,1-5H3/b9-6+ |
| Formel vikt | 226.1681 |
| Procent renhet | >95% |