Läs mer
Crotonolja
Produktkod. 15474759
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15474759 10 g 10g
15484759 25 g 25g
15494759 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15474759 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62367.09
 Begränsad artikel
I lager
En naturlig källa till forbol, forbolester och glycerider av mättade fettsyror | CAS: 8001-28-3
Croton Oil är en naturlig källa till forbol, forbolestrar och glycerider av mättade fettsyror. Krotonfrön appliceras ibland direkt på huden för muskel- och ledvärk. Den huvudsakliga användningen för krotonolja idag är som en aktiv ingrediens i fenolbaserade ansiktspeeling. Hudläkare, plastikkirurger och andra utövare kan variera mängden krotonolja i skalet för att anpassa behandlingen för en viss patient eller hudområde, till exempel på halsen eller runt ögonen. I Malaysia använder man krotonolja i lampor och i tvål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Croton Oil är en naturlig källa till forbol, forbolestrar och glycerider av mättade fettsyror. Krotonfrön appliceras ibland direkt på huden för muskel- och ledvärk. Den huvudsakliga användningen för krotonolja idag är som en aktiv ingrediens i fenolbaserade ansiktspeeling. Hudläkare, plastikkirurger och andra utövare kan variera mängden krotonolja i skalet för att anpassa behandlingen för en viss patient eller hudområde, till exempel på halsen eller runt ögonen. I Malaysia använder man krotonolja i lampor och i tvål.
Löslighet
Löslig i alkohol, kloroform, eter och petroleumeter. Olösligt i vatten.
Anteckningar
Levereras som ett råextrakt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 8001-28-3
MDL-nummer MFCD00130880
Synonym Croton resin; Oleum tiglii
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Croton oil
Färg Brun till gul
Flampunkt 74 °C (165 °F)
Odör Stickande lukt
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, kloroform, eter och petroleumeter. Olöslig i vatten.
Fysisk form Olja
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.