missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30317553
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30317553 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30317553 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA11755200AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
CAS 1527-96-4
Analyt- eller komponentnamn Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H10 N4 O4
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
LEDER C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn N-[(E)-[(E)-but-2-enylidene]amino]-2,4-dinitroaniline
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 250.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 250.0702 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.