missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+ |
| Formel vikt | 250.0702 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?