missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Crotonaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC

Produktkod. 30368172
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30368172 10 g
30350232 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30368172 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC81870010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1527-96-4
Molekylformel C10 H10 N4 O4
Molekylvikt (g/mol) 250.21
Synonym 2-Butenal, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (9CI), Crotonaldehyde, (2,4-dinitrophenyl)hydrazone (6CI,7CI,8CI)
IUPAC-namn N-[(E)-[(E)-but-2-enylidene]amino]-2,4-dinitroaniline
LEDER C\C=C\C=N\Nc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Crotonaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH)
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H10N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h2-7,12H,1H3/b3-2+,11-6+
Formel vikt 250.0702
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.