Läs mer
Crotonaldehyd, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15226316 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15226316 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 15226316 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S990
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
Crotonaldehyd-(predom. trans)123-73-91000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotonaldehyde
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 123-73-9, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a ±2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C4H6O
MDL-nummer MFCD00007003
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel MLUCVPSAIODCQM-NSCUHMNNSA-N
Typ Certified Reference Material
LEDER C\C=C\C=O
IUPAC-namn (2E)-but-2-enal
Lösningsmedel eller matris Water
Molekylvikt (g/mol) 70.09
PubChem CID 447466
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:41607
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning