missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Crotonic Acid, MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crotonic Acid |
| CAS | 3724-65-0 |
| Molekylformel | C4H6O2 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | crotonic acid, e-but-2-enoic acid, but-2-enoic acid, trans-2-butenoic acid, trans-crotonic acid, 3-methylacrylic acid, e-2-butenoic acid, 2-butenoic acid, 2e-but-2-enoic acid, e-crotonic acid |
| InChI-nyckel | LDHQCZJRKDOVOX-NSCUHMNNSA-N |
| LEDER | CC=CC(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-but-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.09 |
| PubChem CID | 637090 |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering