Läs mer
Crotonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crotonic Acid |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3,(H,5,6)/b3-2+ |
| Formel vikt | 86.0368 |