Läs mer
krotonsyraanhydrid, MP Biomedicals
Produktkod. 11432885 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11432885 10 g 10g
1 options
Produktkod. 11432885 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0521113310
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotonic Anhydride
CAS 623-68-7
Molekylformel C8H10O3
Kvantitet 10 g
Synonym crotonic anhydride, 2-butenoic anhydride, 2-butenoic acid, anhydride, crotonic acid anhydride, but-2-enoic anhydride, unii-n521pmq949, anhydrid kyseliny krotonove czech, crotonicanhydride, e-but-2-enoyl e-but-2-enoate, anhydrid kyseliny krotonove
InChI-nyckel VJDDQSBNUHLBTD-GGWOSOGESA-N
LEDER CC=CC(=O)OC(=O)C=CC
IUPAC-namn [(E)-but-2-enoyl] (E)-but-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 154.165
PubChem CID 6049834
Formel vikt 154.17