Läs mer
Crotonic anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Crotonic anhydride |
| CAS | 623-68-7 |
| Molekylformel | C8H10O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O3/c1-3-5-7(9)11-8(10)6-4-2/h3-6H,1-2H3/b5-3+,6-4+ |
| LEDER | C\C=C\C(=O)OC(=O)\C=C\C |
| IUPAC-namn | [(E)-but-2-enoyl] (E)-but-2-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.16 |
| Formel vikt | 154.063 |