Läs mer
CrotonoBetaine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-carboxy-N,N,N-trimethyl-2-propen-1-aminium chloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-5H,6H2,1-3H3;1H |
| Formel vikt | 179.0713 |
| Procent renhet | >95% |