Läs mer
Crotonoyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Crotonoyl Chloride |
| CAS | 10487-71-5 |
| Molekylformel | C4H5ClO |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Crotonic Acid Chloride, 2-Butenoyl Chloride, beta-Methylacryloyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5ClO/c1-2-3-4(5)6/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC=CC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | but-2-enoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.53 |
| Formel vikt | 104.0029 |