Läs mer
Crotonyl chloride, tech. 90%
Produktkod. p-7021396
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11424714
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13710.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 625-35-4 | C4H5ClO | 104.533 g/mol
Krotonylklorid används inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen. Krotonoylklorid användes vid syntes avα ,β -omättad ester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Crotonylklorid används inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen. Krotonoylklorid användes vid syntes avα ,β -omättad ester.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från värme och fukt. Inkompatibel med
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-35-4
Molekylformel C4H5ClO
Molekylvikt (g/mol) 104.533
MDL-nummer MFCD00000734
InChI-nyckel RJUIDDKTATZJFE-NSCUHMNNSA-N
Synonym crotonyl chloride, 2-butenoyl chloride, crotonoyl chloride, e-but-2-enoyl chloride, e-2-butenoyl chloride, crotonic acid chloride, 2e-but-2-enoyl chloride, 2-butenoyl chloride, e, 2-butenoyl chloride, 2e, trans-2-butenoyl chloride
PubChem CID 643131
IUPAC-namn (E)-but-2-enoylklorid
LEDER CC=CC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotonyl chloride
Densitet 1.091
Kokpunkt 121°C to 123°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Acrid
Anteckningar om analysprocent återstoden huvudsakligen cis-isomer
Brytningsindex 1.46
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 506118
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 104.54
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • trans-Crotonyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: trans-Crotonyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.