Läs mer
Crotoxyphos, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16319747 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16319747 1 mL
1 options
Produktkod. 16319747 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S995
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Crotoxyphos7700-17-61000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotoxyphos
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 7700-17-6, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C14H19O6P
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel XXXSILNSXNPGKG-ZHACJKMWSA-N
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)OC(=O)C=C(C)OP(=O)(OC)OC
IUPAC-namn 1-phenylethyl (E)-3-dimethoxyphosphoryloxybut-2-enoate
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 314.274
PubChem CID 5371578
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82110
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only