Läs mer
Crotyl chloride, 70%, tech.
Produktkod. p-94155 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
Produktkod. 10417560
Brand: Thermo Scientific Acros 154801000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 591-97-9 | C4H7Cl | 90.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Crotyl chloride
Namnnotering tech., 70%
CAS 591-97-9, 563-52-0, 1190-22-3
Smältpunkt -65.0°C
Färg Colorless
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 80.0°C to 85.0°C
Flampunkt −15°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 65% min. (GC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C4H7Cl
Linjär formel CH3CH=CHCH2Cl
Brytningsindex 1.4300 to 1.4360
MDL-nummer MFCD00000987
Kvantitet 100 mL
Beilstein 01, II, 176
Merck Index 15, 2130
Synonym 1-Chloro-2-butene
Löslighetsinformation Solubility in water:+/- 14g/L (20°C)
Molekylvikt (g/mol) 90.55
Viskositet 0.46 mPa.s (20°C)
Formel vikt 90.55
Procent renhet 70%
Kvalitet Technical
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Crotyl chloride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.