missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Crown ether/18-Crown-6, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15836500
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15836500 5 g 5g
15809730 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15836500 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8116840005
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 17455-13-9

Specifikationer

Smältpunkt 36°C to 39°C
MDL-nummer MFCD00005113
Kvantitet 5 g
Synonym Crown ether/18-Crown-6, 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6, Crown ether/18-Crown-6
Molekylvikt (g/mol) 264.32
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.