Läs mer
Tocris Bioscience™ CRT 0105950
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18781108
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
18781108 10 mg
1 options
Produktkod. 18781108 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 6273/10
Potent LIMK1/2 inhibitor
CRT 0105950 is a potent LIMK1/2 inhibitor (IC50 values are 0.3 and 1 nM at LIMK 1 and 2, respectively). Disrupts microtubule organization, inhibits cofilin phosphorylation and increases α-tubulin acetylation in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-[[5-[3-(2-Chloro-4-methylphenyl)-4-pyridinyl]-2-thiazolyl]amino]phenol
CAS 1661845-86-8
Kvantitet 10 mg
Molekylformel C21H16ClN3OS
Renhet 98%