Läs mer
CRT0066101 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
CRT0066101 dihydrochloride is a potent and specific PKD inhibitor with IC50 values of 1, 2.5 and 2 nM for PKD1, 2, and 3 respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | CRT0066101 dihydrochloride |
| CAS | 1883545-60-5 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H24Cl2N6O |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | H2O : 50 mg/mL (121.56 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 11.36 mg/mL (27.62 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| LEDER | OC1=CC=C(C2=CN(C)N=C2)C=C1C3=NC=CC(NC[C@H](N)CC)=N3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekylvikt (g/mol) | 411.33 |
| Formel vikt | 411.33 |
| Visa mer |