Läs mer
Bochem™ Degel
Produktkod. 10441381
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Produktkod. 10441381
Brand: Bochem™ 8103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bochem™ Degeln är gjord av nickel 99,5%.
  • Nickel 99,6 %
  • Lock beställs separat
Specifikationer
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Diameter (metrisk) Yttre 35mm
Höjd (metrisk) 35mm