Läs mer
CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Brand:  Haldenwanger L ALSINTTIEGEL*C/8
CRUCIBLE ALSINT ALumINA TALL FORM CAPACITY 500ml
Produktkod. 10018560
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4805.00 SEK
    4517.17 SEK / Varje
    Save 287.83 SEK
    5% Av
Bara null kvar
Beräknad leverans: 13-01-2026