Läs mer
Haldenwanger™ Gooch-porslinsdegel
Produktkod. 10022994
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10022994 25 mL Varje
1 options
Produktkod. 10022994 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 82A/2
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Material Porslin
För användning med (applikation) 42 mm
Kapacitet (metrisk) 25 mL
Diameter (metrisk) Yttre 39 mm