Läs mer
Nickel Electro™ Nickeldeglar utan lock
Produktkod. 12847663 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12847663
Brand: Nickel Electro™ 2
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designade med högkvalitativa nickelkomponenter har dessa deglar goda mekaniska egenskaper och utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer.
  • Laboratoriedegel i nickel
  • Nickel 201 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
  • Formad för att forma av ett nickelämne
  • Ljus finish inifrån och ut
  • Levereras i standardförpackningar om 10 st
Specifikationer
Material Nickel
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Diameter (metrisk) Yttre 25 mm
Höjd (metrisk) 30 mm