Läs mer
Nickel Electro™ Högformade deglar utan lock
Handla allt Nickel-Electro Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Hög form, utan lock.
- Lämplig för starka alkalier och fosforsyra.
- Beständig mot HF och Cl2 under 500 °C och mot HCl.
- Kapacitet och dimensioner är ungefärliga.
- Tjocklek: 0,5 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Nickel 201 |
| Material | Nickel |
| Max. Temperatur (metrisk) | 350 °C |
| Kvantitet | Varje |
| Kapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Diameter (metrisk) Yttre | 40 mm |
| Höjd (metrisk) | 40 mm |