Läs mer
Bochem™ Degeltång
Produktkod. 10140241
Change view
Längd (metrisk):
600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10140241 600 mm Varje
1 options
Produktkod. 10140241 Leverantör Bochem™ Leverantörsnummer 2146
Beräknad leverans: 01-12-2026
Bochem™ Crucible Tongs är en robust typ av rostfritt stål.
  • Rostfritt stål
  • Robust typ
Specifikationer
Beskrivning Max diameter: 400 mm; Min diameter: 8mm
Längd (metrisk) öppning 270 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Material Rostfritt stål (18/10)