Läs mer
Nabertherm™ Degeltång
Produktkod. 10136123 Handla allt Nabertherm Produkter
Change view
Längd (metrisk):
500 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
10136123 500 mm Varje
1 options
Produktkod. 10136123 Leverantör Nabertherm™ Leverantörsnummer 493000003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    862.00 SEK
    778.95 SEK / Paket med 1
    Save 83.05 SEK
    9% Av
Beräknad leverans: 25-09-2026
Degeltång för enkel lastning och lossning av ugnen
  • Längd: 500 mm
Specifikationer
Produkttyp Degeltång
För användning med (applikation) För enkel lastning och lossning av ugnen
Längd (metrisk) 500 mm