Läs mer
Fisherbrand™ DEGELTÅNGAR PTFE-belagda TIPS 18 tum
Produktkod. 17801588 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
457 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
17801588 457 mm
1 options
Produktkod. 17801588
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hantera varma, kalla, frätande eller klibbiga material utan att repa eller skada behållarens utsida.
Konturerad käke möjliggör hantering av deglar och andra föremål. Tång används för att hantera kemiskt aktiva material.
  • Konstruktion i rostfritt stål
  • PTFE-beläggning
  • Nonstickande och icke-frätande
Certifikat
ISO 9001-02, GMP cGMP
Specifikationer
Produkttyp Degeltång
För användning med (applikation) Degeltång
Inkluderar Tång med PTFE-beläggning
Längd (engelska) 18 tum
Kvantitet 1
Ytbeläggning PTFE
Tipsstil Räfflad
Längd (metrisk) 457 mm
Material Rostfritt stål