Läs mer
Ansell Edmont™ Korsfarare Flex™ 42-474 Series Heavy Duty Nitrilhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
8
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Ger hög motståndskraft mot skärsår, mindre skador och nötning
- Förbättrar greppet på torra och oljiga ytor
- Bekväm och flexibel: svettabsorberande non-woven filt insida
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420:2003 + A1:2009 och EN 388:2003 , EN 407:2004 |
| Beskrivning | Konstruktion: Klippt och sytt |
| Beläggningsmaterial | Uncoated |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | No Texture |
| Hand | Specific |
| Latexfri | Yes |
| Material | Nitril |
| Produkttyp | Kraftiga Nitrilhandskar |
| Storlek | 8 |
| Visa mer |