Läs mer
MedChemExpress Crustacean Cardioactive Peptide (CCAP)
Specifications
Specifications
| Renhet | 99.66% |
| CAS | 309247-84-5 |
| Innehåll och lagring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 959.1 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 50 mg/mL (52.13 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.70 mM∣Need ultrasonic) |