Läs mer
Cruzain-IN-1, MedChemExpress
Beskrivning
Cruzain-IN-1 is a covalent and reversible Cruzain inhibitor, with an IC50 of 10 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Cruzain-IN-1 |
| CAS | 1199523-24-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C14H10F2N6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 80 mg/mL (266.43 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCN1C2=NC(C#N)=NC(NC3=CC(F)=CC(F)=C3)=C2N=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.27 |
| Formel vikt | 300.27 |
| Visa mer |