Läs mer
Welch™ CRVpro™ Direktdriven roterande lamellvakuumpump
Produktkod. 16258250 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Change view
Modell:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Luftförskjutning:
10,7 CFM, 305 l/min.
15,3 CFM, 436 l/min.
18,4 CFM, 551 l/min.
2,8 CFM, 78 l/min.
3,5 CFM, 100 l/min.
4,7 CFM, 133 l/min.
Mått (L x B x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 tum.
22,4 x 8,1 x 11,4 tum.
Vikt (engelska):
46,3 pund
48,5 pund
49,6 pund
81,6 pund
84,9 pund
87 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Modell Luftförskjutning Mått (L x B x H) Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
16258250 CRVpro 30 18,4 CFM, 551 l/min. 22,4 x 8,1 x 11,4 tum. 87 pund Varje
16228250 CRVpro 4 2,8 CFM, 78 l/min. 18,2 x 6,1 x 9,1 tum. 46,3 pund -
15706275 CRVpro 6 3,5 CFM, 100 l/min. 18,2 x 6,1 x 9,1 tum. 48,5 pund Varje
15852782 CRVpro 8 4,7 CFM, 133 l/min. 18,2 x 6,1 x 9,1 tum. 49,6 pund Varje
16238250 CRVpro 16 10,7 CFM, 305 l/min. 22,4 x 8,1 x 11,4 tum. 81,6 pund -
16248250 CRVpro 24 15,3 CFM, 436 l/min. 22,4 x 8,1 x 11,4 tum. 84,9 pund -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16258250 Leverantör Welch™ Leverantörsnummer 330200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66960.00 SEK
    57372.05 SEK / Paket med 1
    Save 9587.95 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 11-03-2027
Den robusta vakuumpumpen CRVpro tillhör den nya generationen av högpresterande tvåstegs lamellpumpar Welch .
  • Welch Gardner Denver CRVpro Tvåstegs roterande lamellvakuumpump
  • Den robusta vakuumpumpen CRVpro tillhör den nya generationen av högpresterande tvåstegs lamellpumpar Welch .
  • Pumpen imponerar med sin långa livslängd, absoluta tillförlitlighet och sina låga underhållskrav.
  • Detta har möjliggjorts tack vare 3 stora innovationer:
    • Dess låga driftstemperatur, som saktar ner potentiella korrosionsprocesser och minskar oljeförbrukningen.
    • Dess stora oljereservoar säkerställer en låg kemikaliekoncentration, vilket bidrar till att förlänga oljebytesintervallen.
    • Dess speciella invändiga beläggning ökar pumpens kemikaliebeständighet.
  • Leveransens omfattning: Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 liter olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 l olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar
Motorhastighet 1450 rpm
Certifikat och efterlevnad cUL och CE
Mått (L x B x H) 22,4 x 8,1 x 11,4 tum.
Modell CRVpro 30
Vikt (engelska) 87 pund
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Roterande lamellvakuumpump
Luftförskjutning 18,4 CFM, 551 l/min.
Maximalt tryck 3 x 10 -3 mbar (2 x 10 -3 torr)
Spänning 230 V