Läs mer
Welch™ CRVpro™ Direktdriven roterande lamellvakuumpump
Produktkod. p-7225116 Handla allt Welch Ilmvac Produkter
Modell:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Luftförskjutning:
10,7 CFM, 305 l/min.
15,3 CFM, 436 l/min.
18,4 CFM, 551 l/min.
2,8 CFM, 78 l/min.
3,5 CFM, 100 l/min.
4,7 CFM, 133 l/min.
Mått (L x B x H):
18,2 x 6,1 x 9,1 tum.
22,4 x 8,1 x 11,4 tum.
Vikt (engelska):
46,3 pund
48,5 pund
49,6 pund
81,6 pund
84,9 pund
87 pund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16228250
Brand: Welch™ 304200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den robusta vakuumpumpen CRVpro tillhör den nya generationen av högpresterande tvåstegs lamellpumpar Welch .
  • Welch Gardner Denver CRVpro Tvåstegs roterande lamellvakuumpump
  • Den robusta vakuumpumpen CRVpro tillhör den nya generationen av högpresterande tvåstegs lamellpumpar Welch .
  • Pumpen imponerar med sin långa livslängd, absoluta tillförlitlighet och sina låga underhållskrav.
  • Detta har möjliggjorts tack vare 3 stora innovationer:
    • Dess låga driftstemperatur, som saktar ner potentiella korrosionsprocesser och minskar oljeförbrukningen.
    • Dess stora oljereservoar säkerställer en låg kemikaliekoncentration, vilket bidrar till att förlänga oljebytesintervallen.
    • Dess speciella invändiga beläggning ökar pumpens kemikaliebeständighet.
  • Leveransens omfattning: Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 liter olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hästkraft 0.5 hp
Inkluderar Pump med motor, 3 linor (EU/UK/US), 2 l olja, centreringsring med smutsfälla, centreringsring, 2 klämringar
Motorhastighet 1450 rpm
Certifikat och efterlevnad cUL och CE
Mått (L x B x H) 18,2 x 6,1 x 9,1 tum.
Modell CRVpro 4
Vikt (engelska) 46,3 pund
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 10 °C
Frekvens 50/60 Hz
Pumptyp Roterande lamellvakuumpump
Luftförskjutning 2,8 CFM, 78 l/min.
Oljekapacitet 1150 mL
Maximalt tryck 2 x 10 -3 mbar (1,5 x 10 -3 torr)
Spänning 230 V