Läs mer
Tempshield™ Cry-Industrial™ Förkläde
Produktkod. 16062222
Change view
Förkläde; Färg: Blå; Längd: 106,7 cm
Produktkod.
16062222 Förkläde; Färg: Blå; Längd: 106,7 cm
1 options
Produktkod. 16062222 Leverantör Tempshield™ Leverantörsnummer CIA 42
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2980.00 SEK
    2306.16 SEK / Paket med 1
    Save 673.84 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 21-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av toppmoderna vattentäta material som är lätta för komfort och enkel rörelse Cryo-Industrial™ förkläden skyddar mot stänk och köldkontakt i industriella miljöer.
  • Nötningsbeständig
  • Skydda från extremt kalla temperaturer ner till -196 °C
  • Vattentät och lätt för komfort och enkel rörelse
  • Flera längder tillgängliga för maximal säkerhet
  • Justerbara remmar i nacken och midjan hjälper till att säkerställa en korrekt passform
  • Snabbspännen
  • CE Kat. III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Specifikationer
Färg Blått
Hals stil Halsband
Motstånd Nötningsbeständighet
Inkluderar Justerbara nack- och midjeband med snabbspännen
För användning med (applikation) Dispensering/överföring av kryogena vätskor, hantering av kryogena prover till eller avlägsnande från lagringskärl
Certifikat och efterlevnad CE Kategori III, EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Längd (metrisk) 106.7 cm