Läs mer
Thermo Scientific™ Cryo Förkläden
Produktkod. 11766287 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11766287
Brand: Thermo Scientific™ 189452
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina kläder med Thermo Scientific™ Cryo Förkläden, finns i små, mellan och stora storlekar.
Skydda dina kläder med Thermo Scientific™ Cryo Förkläden, finns i små, mellan och stora storlekar.
  • Liten: 36″ (91,4 cm)
  • Medium: 42″ (106,7 cm)
  • Stor: 48″ (121,9 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Kryogent förkläde
Storlek Intermediär
Färg Blått
Bredd (engelska) 42 tum.
Bredd (metrisk) 106.7 cm