Beskrivning
Skydda dina kläder med nöttfasta, vattentäta material som är lätta för komfort och rörelsefrihet. Justerbara remmar vid hals och midja för att säkerställa en korrekt passform. Snabblossningsspännen vid hals och midja för snabb på/av-funktion. Kryoförkläden, tillgängliga i små, medelstora och stora storlekar. Säkerhetscertifierad för att uppfylla EU-standarder för CE-katt. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
- Liten: 36″ (91,4 cm)
- Medium: 42″ (106,7 cm)
- Stor: 48″ (121,9 cm)
Certifikat
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kryogent förkläde |
| Storlek | Betydande |
| Färg | Blått |
| Certifikat och efterlevnad | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688 |
| Bredd (engelska) | 48 tum |
| Bredd (metrisk) | 121.9 cm |
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 13688